370037
Poly(méthacrylate de méthyle)
analytical standard, for GPC, average Mw 97,000 (Typical), average Mn 46,000 (Typical)
Synonyme(s) :
PMMA, Poly(ester méthylique de l'acide méthacrylique)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
580 °F
Poids mol.
average Mn 46,000 (Typical)
average Mw 97,000 (Typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
1.200 g/cm3
Format
neat
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Clé InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.