Documents
36921
Supelco
1-Bromo-2-propanol
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.99
Numéro Beilstein :
1071195
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Description
technical mixture
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
Point d'ébullition
145-148 °C (lit.)
Densité
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
Clé InChI
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F
Point d'éclair (°C)
54 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter