36572
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2,5-dichloronitrobenzène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
6.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
9.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
266-269 °C (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
Clé InChI
RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
275.0 °F
Point d'éclair (°C)
135 °C