Key Documents
363227
Sigma-Aldrich
4,4′-Diazido-2,2′-stilbenedisulfonic acid disodium salt hydrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
N3C6H3(SO3Na)CH=CHC6H3(N3)SO3Na · xH2O
Poids moléculaire :
466.36 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
173-184 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
O.[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=[N+]=N[Na])N=[N+]=N[Na]
InChI
1S/C14H10N6O6S2.2Na.H2O/c15-19-17-11-5-3-9(13(7-11)27(21,22)23)1-2-10-4-6-12(18-20-16)8-14(10)28(24,25)26;;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1+;;;
Clé InChI
GQDMQDHXOKHNMS-YOTINIEPSA-L
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable