Principaux documents
35381
Supelco
Rafoxanide-(benzoyl ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-[3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenz-13C6-amide
10 MG
486,00 €
486,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
486,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C13H11Cl2I2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
631.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
486,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13c]1[13c](I)[13cH][13c](I)[13cH][13c]1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2
InChI
1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)/i7+1,8+1,11+1,14+1,16+1,18+1
Clé InChI
NEMNPWINWMHUMR-QBPDDYRQSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable