35372
Fluazifop-P
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-2-[4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)/t9-/m1/s1
Clé InChI
YUVKUEAFAVKILW-SECBINFHSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?