32973
Pyrasulfotole
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(5-Hydroxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone, (5-Hydroxy-1,3-dimethylpyrazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mesyl-p-tolyl)methanone
203,00 €
About This Item
203,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1nn(C)c(O)c1C(=O)c2cc(ccc2S(C)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H13F3N2O4S/c1-7-11(13(21)19(2)18-7)12(20)9-5-4-8(14(15,16)17)6-10(9)24(3,22)23/h4-6,21H,1-3H3
Clé InChI
DWSPRBSLSXQIEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Agricultural products by liquid chromatography-time of flight mass spectrometry (LC-TOF-MS).[2]
- Vegetables and fruits by LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).[3]
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Urinary system,Pancreas
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves