Principaux documents
34969
Supelco
Mélange d′isomères d′hexane
≥85% isomers basis (GC), for preparative liquid chromatography, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Isohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro Beilstein :
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
product name
Mélange d′isomères d′hexane, for preparative liquid chromatography, ≥85% isomers basis (GC)
Qualité
for preparative liquid chromatography
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pureté
≥85% isomers basis (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
437 °F
Limite d'explosivité
7.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤4.9% n-hexane (GC)
Transmittance
210 nm, ≥50%
250 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
68-70 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Pertains only in Germany: unversteuert
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)