34373
Siduron
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-(2-Methylcyclohexyl)-3-phenylurea
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1CCCCC1NC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-11-7-5-6-10-13(11)16-14(17)15-12-8-3-2-4-9-12/h2-4,8-9,11,13H,5-7,10H2,1H3,(H2,15,16,17)
Clé InChI
JXVIIQLNUPXOII-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon