34347
Furmecyclox
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CON(C1CCCCC1)C(=O)c2cc(C)oc2C
InChI
1S/C14H21NO3/c1-10-9-13(11(2)18-10)14(16)15(17-3)12-7-5-4-6-8-12/h9,12H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
QTDRLOKFLJJHTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges