34341
Famphur
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O-(4-Dimethylsulfamoylphenyl)-O,O-dimethyl-phosphorothioate, Famophos
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COP(=S)(OC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C10H16NO5PS2/c1-11(2)19(12,13)10-7-5-9(6-8-10)16-17(18,14-3)15-4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
JISACBWYRJHSMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?