34008
2-NP-AOZ-d4
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d4
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+/i5D2,6D2
Clé InChI
OHYXOGZWSSNLON-XMKBWRBRSA-N
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?