33887
Desmethyl-formamido-pirimicarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5,6-Dimethyl-2-(N-formylmethylamino)-4-pyrimidinyl dimethylcarbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C=O
InChI
1S/C11H16N4O3/c1-7-8(2)12-10(15(5)6-16)13-9(7)18-11(17)14(3)4/h6H,1-5H3
Clé InChI
GDEAMEURJBBCOQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?