33699
Enrofloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Baytril
84,20 €
About This Item
84,20 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EPA 1694
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
Clé InChI
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3