Principaux documents
33523
Supelco
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 monoethoxylate solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 4-tert-OP1EO-D2
1 ML
321,00 €
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
321,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16D2H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6D,7D
Clé InChI
JYCQQPHGFMYQCF-QFIQSOQBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certan Vial
Application
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 monoethoxylate solution is an analytical standard used for the determination of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocoles
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.