33395
Methamidophos
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O,S-Dimethyl phosphoramidothioate
63,80 €
About This Item
63,80 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water (Karl Fischer)
Pf
42-45 °C
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COP(N)(=O)SC
InChI
1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
Clé InChI
NNKVPIKMPCQWCG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
413.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
212 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.