33307
Sulfosulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazol[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl)urea
212,00 €
About This Item
212,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCS(=O)(=O)c1nc2ccccn2c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3
InChI
1S/C16H18N6O7S2/c1-4-30(24,25)13-14(22-8-6-5-7-10(22)17-13)31(26,27)21-16(23)20-15-18-11(28-2)9-12(19-15)29-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,18,19,20,21,23)
Clé InChI
RBSXHDIPCIWOMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves