Principaux documents
33211-M
Sigma-Aldrich
Acétate d'éthyle
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
EtOAc
1 L
47,00 €
2.5 L
102,00 €
47,00 €
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
47,00 €
2.5 L
102,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Beilstein:
506104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,00 €
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
≤0.001% non-volatile matter
≤0.0045% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% isobutylalcohol
≤0.1% methanol
≤0.1% methyl acetate
Couleur
APHA: >10
Indice de réfraction
n20/D 1.3710-1.3730
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
Adéquation
passes test for reaction against H2SO4
Format
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acétate d'éthyle (EtOAc) est un composé organique à l'odeur sucrée caractéristique. Il est couramment utilisé comme solvant de revêtement pour les peintures, les laques et les vernis. Il est également utilisé comme solvant d'extraction et réactif dans de nombreuses industries pharmaceutiques.
Application
L'acétate d'éthyle peut être utilisé comme :     
  • réactif pour synthétiser l'acétate de cinnamyle par réaction de transestérification catalysée par la lipase entre l'acétate d'éthyle et l'alcool cinnamylique.      
  • milieu de réaction pour synthétiser l'électrolyte solide Li3PS4 par réaction entre Li2S et P2S5.      
  • solvant dans la synthèse des 6-O-acétyl-glycosides par acétylation sélective de glucides en présence d'acide sulfurique en quantité catalytique. Les dérivés 6-O-acétyl-glycosides peuvent servir de précurseurs pour la synthèse d'oligosaccharides complexes.      
  • réactif pour préparer l'acétate de géranyle par transestérification du géraniol.      
  • solvant vert dans la synthèse de peptides en phase solide.
Caractéristiques et avantages
L'EtOAc est un solvant/réactif écologique.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3.00 °C - closed cup