Documents
32203-M
Sigma-Aldrich
Éther diéthylique
≥99.8% (GC), ACS reagent, puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro Beilstein :
1696894
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Éther diéthylique, contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Contient
BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
36.5 %
Impuretés
≤0.00007% adehydes (as HCHO)
≤0.0002% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetone (GC)
≤0.02% ethanol (GC)
≤0.3 ppm peroxides (as H2O2)
0.03% water (Karl Fischer)
5-8 ppm BHT (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
Point d'ébullition
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCOCC
Adéquation
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'éther diéthylique est un solvant très utilisé pour la synthèse des réactifs de Grignard. Son efficacité comme solvant dans la technique de sédimentation au formol/éther (F-E) a été étudiée. Il a également été utilisé comme solvant d'hydroboration. L'éther diéthylique est un carburant prometteur pour les moteurs à allumage par compression (moteurs diesel), avec une densité d'énergie nettement supérieure à celle de l'éthanol. Il entre aussi dans la composition d'un mélange utilisé dans le gazole. Enfin, il peut constituer une alternative au gazole.
Application
L'éther diéthylique peut servir de solvant pour l'oxydation des alcools secondaires en cétones. Il peut être employé comme solvant dans la préparation de copolymères triblocs PCL-PEG-PCL et PCL-PEG-PCL acrylé ou du copolymère pentabloc PAE-PCL-PEG-PCL-PAE [PAE = poly(β-aminoester), PEG = poly(éthylèneglycol), PCL = poly(ε-caprolactone)].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40.00 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Dai P Huynh et al.
Biomaterials, 29(16), 2527-2534 (2008-03-11)
The concept of this research is using poly(beta-amino ester) (PAE) as a duo-functional group for synthesis of the novel sensitive injectable hydrogel for controlled drug/protein delivery. Firstly, PAE made of 1,4-butanediol diacrylate and 4,4'-trimethylene dipiperidine is used as a pH-sensitive
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration