Principaux documents
32882
Supelco
4-tert-Octylphenol monoethoxylate solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol
1 ML
204,00 €
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
204,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.38
Beilstein:
2114647
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Clé InChI
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sigma-Aldrich offers 4-tert-octylphenol monoethoxylate solution for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyzes.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Pasqualino De Antonellis et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(8), 2114-2131 (2014-06-11)
Several genes encoding for proteins involved in proliferation, invasion, and apoptosis are known to be direct miR-34a targets. Here, we used proteomics to screen for targets of miR-34a in neuroblastoma (NBL), a childhood cancer that originates from precursor cells of
Marie Orre et al.
Neurobiology of aging, 35(12), 2746-2760 (2014-07-09)
Reactive astrocytes and microglia are associated with amyloid plaques in Alzheimer's disease (AD). Yet, not much is known about the molecular alterations underlying this reactive phenotype. To get an insight into the molecular changes underlying AD induced astrocyte and microglia
Nobuhiko Hamazaki et al.
Development (Cambridge, England), 142(5), 910-920 (2015-01-31)
In mice, zygotic activation occurs for a wide variety of genes, mainly at the 2-cell stage. Long noncoding RNAs (lncRNAs) are increasingly being recognized as modulators of gene expression. In this study, directional RNA-seq of MII oocytes and 2-cell embryos
Olga Pougovkina et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3513-3522 (2014-02-12)
Mitochondria integrate metabolic networks for maintaining bioenergetic requirements. Deregulation of mitochondrial metabolic networks can lead to mitochondrial dysfunction, which is a common hallmark of many diseases. Reversible post-translational protein acetylation modifications are emerging as critical regulators of mitochondrial function and
Matasha Dhar et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 28(7), 1073-1087 (2014-06-01)
Leptin acts in the hippocampus to enhance cognition and reduce depression and anxiety. Cognitive and emotional disorders are associated with abnormal hippocampal dendritic spine formation and synaptogenesis. Although leptin has been shown to induce synaptogenesis in the hypothalamus, its effects