32839
Flubendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl-d3 [5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)/i1D3
Clé InChI
CPEUVMUXAHMANV-FIBGUPNXSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2