Principaux documents
32753
Supelco
Cyhalofop-butyl
PESTANAL®, analytical standard, mixture of stereoisomers
Synonyme(s) :
Butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate
50 MG
89,10 €
89,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
89,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H20FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
89,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
InChI
1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
Clé InChI
TYIYMOAHACZAMQ-CQSZACIVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Cyhalofop-butyl is a post-emergence, aryloxyphenoxypropionate[1] herbicide, which is used in controlling weeds in rice plantations.[2] Its mode of action involves the inhibition of acetyl-coenzyme A carboxylase (ACCase) biosynthesis.[1]
Application
Cyhalofop-butyl may be used as a reference standard in the determination of cyhalofop-butyl in rice samples using liquid chromatography coupled with diode array detector (LC-DAD).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
122 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Basis of selectivity of cyhalofop-butyl in Oryza sativa L.
Ruiz-Santaella.PJ, et al.
Planta, 223(2), 191-199 (2006)
Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) control in water-seeded rice (Oryza sativa) with cyhalofop-butyl
Ntanos.AD, et al.
Weed Technology, 14(2), 383-388 (2000)
Comparison of extraction solvents and conditions for herbicide residues in milled rice with liquid chromatography-diode array detection analysis (LC-DAD)
Niell.S, et al.
Food Additives and Contaminants, 27(2), 206-211 (2010)