32555
Xylazine-d6
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-(2,6-Dimethyl-d6-phenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine
520,00 €
About This Item
520,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1NC2=NCCCS2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)/i1D3,2D3
Clé InChI
BPICBUSOMSTKRF-WFGJKAKNSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges