Principaux documents
32494
Supelco
3-Hydroxyibuprofen
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[4-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Beilstein:
9848786
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(CO)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-9(8-14)7-11-3-5-12(6-4-11)10(2)13(15)16/h3-6,9-10,14H,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
HFAIHLSDLUYLQA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ibuprofen (Ibu) is an anti-inflammatory drug, and it is metabolized in the human liver to a number of metabolites including 1-hydroxyibuprofen (1-OH-Ibu), 2-hydroxyibuprofen (2-OH-Ibu), and 3-hydroxyibuprofen (3-OH-Ibu).[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Production and NMR analysis of the human ibuprofen metabolite 3-hydroxyibuprofen.
Neunzig, Ina, et al.
Journal of Biotechnology, 157 (3), 417-420 (2012)