32318-M
Acétate de sodium trihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
37,10 €
About This Item
37,10 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Essai
≥99.5%
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Impuretés
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤0.005% in water soluble matter
Perte
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.0 (20 °C, 5%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Adéquation
in accordance for appearance of solution
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable