32236
Firocoxib
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-Cyclopropylmethoxy-4-(4-methanesulfonylphenyl)-5,5-dimethyl-5H-furan-2-one
199,00 €
About This Item
199,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
O=S(C1=CC=C(C2=C(OCC3CC3)C(OC2(C)C)=O)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C17H20O5S/c1-17(2)14(12-6-8-13(9-7-12)23(3,19)20)15(16(18)22-17)21-10-11-4-5-11/h6-9,11H,4-5,10H2,1-3H3
Clé InChI
FULAPETWGIGNMT-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3