Principaux documents
32178
Supelco
Albendazole sulfoxide-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Albendazoloxide-d3, Methyl-d3 [5-(propane-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamate, Ricobendazole-d3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12D3H12N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C(OC([2H])([2H])[2H])NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(CCC)=O)=C2
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
Clé InChI
VXTGHWHFYNYFFV-BMSJAHLVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable