32123
Imidocarb dihydrochloride monohydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N,N′-Bis[3-(2-imidazolin-2-yl)phenyl]urea dihydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
InChI
1S/C19H20N6O.2ClH.H2O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;;;/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*1H;1H2
Clé InChI
ZZMCPNKUQHIZDQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?