37043
Tolfenpyrad
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(p-tolyloxy)benzyl]pyrazole-5-carboxamide, 4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-{[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methyl}-1H-pyrazole-5-carboxamide
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Chaîne SMILES
CCc1nn(C)c(C(=O)NCc2ccc(Oc3ccc(C)cc3)cc2)c1Cl
InChI
1S/C21H22ClN3O2/c1-4-18-19(22)20(25(3)24-18)21(26)23-13-15-7-11-17(12-8-15)27-16-9-5-14(2)6-10-16/h5-12H,4,13H2,1-3H3,(H,23,26)
Clé InChI
WPALTCMYPARVNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable