Principaux documents
31481-M
Sigma-Aldrich
Sulfate de sodium
Sodium sulfate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
crystalline
Impuretés
≤0.0005% heavy metals (by ICP-OES)
≤0.01% in water insoluble matters
≤0.03% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
≤5 ppm total nitrogen (N)
Perte
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 5%)
Pf
884 °C (lit.)
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
As: ≤0.0001%
Ca: ≤20 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤25 ppm
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
NaSO4 can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review