31423
Dextrane from Leuconostoc mesenteroides
for GPC, Mw 270,000
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GPC
Niveau de qualité
Poids mol.
Mn ~165,000
Mp ~195,000
Mw ~270,000
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.64
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clé InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dextran from Leuconostoc mesenteroides (Mw: 270,000) may be used as an analytical standard to calibrate the column for gel permeation chromatography (GPC).
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?