31091
4,4′-DDOH
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-ethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Chaîne SMILES
OCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H12Cl2O/c15-12-5-1-10(2-6-12)14(9-17)11-3-7-13(16)8-4-11/h1-8,14,17H,9H2
Clé InChI
ZVIDYKRNLNAXFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable