30977
6-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched
analytical standard
Synonyme(s) :
6-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched, NOGE 6-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 6-Ring
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥80.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?