Principaux documents
305464
Sigma-Aldrich
Fast Red B tetrafluoroborate salt
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
2-Methoxy-4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(NO2)N2BF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Composition
Dye content, 95%
Niveau de qualité
Pf
122-124 °C (lit.)
λmax
375 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.COc1cc(ccc1[N+]#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N3O3.BF4/c1-13-7-4-5(10(11)12)2-3-6(7)9-8;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
Clé InChI
GYYABOARHFFQTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Olga Gordeeva et al.
Archives of toxicology, 95(1), 253-269 (2020-09-15)
Pluripotent stem cells recapitulate in vitro the early developmental stages and are considered promising cell models for predictive developmental toxicity studies. To investigate the consistency between adverse drug effects on early development and the early stages of embryonic stem cell