Principaux documents
28651-U
Seringue Hamilton® 1710N
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
cone tip stainless steel (point style 1)
Taille de l'aiguille
26s ga (cone tip)
Description
gastight
Caractéristiques
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 203076
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Compatibilité
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable