Principaux documents
28613-U
Seringue Hamilton® 75N
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
1 EA
149,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
149,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip stainless steel (point style 1)
Taille de l'aiguille
26s ga (cone tip)
Description
5uL
Caractéristiques
Microliter
Syringe, Fixed Needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 203189
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
5 μL
Compatibilité
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ekaterina Friebel et al.
Cell, 181(7), 1626-1642 (2020-05-30)
Brain malignancies can either originate from within the CNS (gliomas) or invade from other locations in the body (metastases). A highly immunosuppressive tumor microenvironment (TME) influences brain tumor outgrowth. Whether the TME is predominantly shaped by the CNS micromilieu or