27225-M
Acide acétique
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
52,60 €
About This Item
52,60 €
Produits recommandés
Agence
meets purity specifications of USP (identity)
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Essai
99.8-100.5%
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Impuretés
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
Résidus d'évap.
≤0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
freezing point ≥15.6 °C
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
Adéquation
corresponds for appearance
Chaîne SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup