27130
Chromotrope 2B
for microscopy
Synonyme(s) :
2-(4-Nitrophenylazo)chromotropic acid disodium salt, Acid Red 176
47,20 €
About This Item
47,20 €
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Pf
300 °C
Solubilité
water: 10 mg/mL
ε (coefficient d'extinction)
≥500 at 509-519 nm in water
Adéquation
suitable for microscopy
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Clé InChI
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable