Principaux documents
26423
Sigma-Aldrich
Zinc stearate
purum, 10-12% Zn basis
Synonyme(s) :
Stearic acid zinc salt
1 KG
40,40 €
10 KG
279,00 €
40,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
40,40 €
10 KG
279,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)16COO]2Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
632.33
Beilstein:
3919706
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Qualité
purum
Température d'inflammation spontanée
1454 °F
Composition
mixture consisting mainly of palmitate (C16) and stearate (C18) salts, 90%
stearate salt : Minimum, ~40%
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Concentration
10-12% Zn
Impuretés
≤3.5% free acid (as stearic acid)
Résidus de calcination
12-15%
Perte
≤1% loss on drying, 105 °C
Pf
128-130 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: insoluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Clé InChI
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
The effect of zinc stearate on mechanical properties and on thermal stability of plastigels obtained from polyvinylchloride and dioctylphthalate plastisols was studied[1]. Zinc stearate decreases the melt viscosity of the ionomeric blend of maleated ethylene-propylene-diene monomers and maleated high-density polyethylene[2].
Application
Zinc stearate has been used as reinforcing filler and as a plasticizer for the maleated ethylene-propylene-diene rubber[3].
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Ionic thermoplastic elastomer based on maleated EPDM rubber. I. Effect of zinc stearate.
Datta S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 61(1), 177-186 (1996)
The effect of zinc stearate on melt-processable ionomeric blends based on zinc salts of maleated high-density polyethylene and maleated EPDM rubber.
Antony P and De SK.
Polymer, 40(6), 1487-1493 (1999)
Effect of zinc stearate and/or epoxidized soybean oil on gelation and thermal stability of PVC-DOP plastigels.
Baltacioglu H and Balkose D.
Journal of Applied Polymer Science, 74(10), 2488-2498 (1999)