Principaux documents
26156
Pistons avec embouts pour seringue Hamilton® séries 1000, 1700, et 1800
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL), pkg of 1 ea
1 EA
33,30 €
33,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
33,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
33,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE plunger tip
Taille
250 μL
Caractéristiques
1725LT, N, RN, or TLL
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 1162-03
Compatibilité
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL)
Description générale
Pour la réparation des seringues Hamilton Series 1000, 1700 et 1800. Ces pistons ne sont pas compatibles avec les seringues Sample Lok.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.