Principaux documents
252751
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
99%
Synonyme(s) :
3-Ethoxy-p-anisaldehyde
5 G
82,20 €
82,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
82,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H3(OCH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
82,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
51-53 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCOc1cc(C=O)ccc1OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10-6-8(7-11)4-5-9(10)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is a derivative of vanillin.
Application
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize Compound of Designation red 10 binding (CDr10b) to investigate its role in neuroinflammatory diseases.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable