25114
Sodium citrate tribasic hydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Citric acid trisodium salt, Trisodium citrate hydrate
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
solid
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% free alkali (as NaOH)
≤0.06% free acid (as C6H8O7)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clé InChI
PKIDNTKRVKSLDB-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?