Principaux documents
24510
Sigma-Aldrich
Acide chloroacétique
puriss., ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide monochloroacétique
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.50
Beilstein:
605438
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
3.26 (vs air)
Pression de vapeur
0.75 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (T)
Forme
solid
Résidus de calcination
≤0.05%
pb
189 °C (lit.)
Pf
60-63 °C (lit.)
60-63 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clé InChI
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for the gravimetric det. of zirconium
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
G. Norwitz
Analytica Chimica Acta, 35, 491-491 (1966)
Yang Yu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(12), 3508-3510 (2007-05-11)
A simple and effective synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivatives from aldehydes, 1,3-dicarbonyl compounds and urea or thiourea using chloroacetic acid as catalyst under solvent-free conditions is described. Compared with the classical Biginelli reaction conditions, this new method has the advantage of
The crystal and molecular structures of trinuclear vanadium and chromium complexes with chloroacetic acid.
Glowiak T, et al.
Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Chimiques, 25(5), 359-371 (1977)
The use of chloroacetic acid in the mitsunobu reaction.
Saiah M, et al.
Tetrahedron Letters, 33(30), 4317-4320 (1992)
Devang Odedra et al.
Acta biomaterialia, 7(8), 3027-3035 (2011-05-24)
A key challenge in tissue engineering is overcoming cell death in the scaffold interior due to the limited diffusion of oxygen and nutrients therein. We here hypothesize that immobilizing a gradient of a growth/survival factor from the periphery to the