17112
A1 Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L
lactose, 5 g/L
polyethylene glycol p-isooctylphenyl ether (Triton X-100), 1 mL/L
salicin, 0.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
pH final
6.9±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Adéquation
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.