Principaux documents
21853
Supelco
Carbonate ionophore II solution
Selectophore
Synonyme(s) :
1-(Dodecylsulfonyl)-4-trifluoroacetylbenzene, ETH 6019
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H29F3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.50
Beilstein:
4765347
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Selectophore
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H29F3O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-27(25,26)18-14-12-17(13-15-18)19(24)20(21,22)23/h12-15H,2-11,16H2,1H3
Clé InChI
WQOBMOYCYLMGKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Forme physique
solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Autres remarques
Lipophilic, neutral ionophore selective for carboxylate and hydroxide. Used in solvent-polymeric membrane electrodes
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
K. Wang
Analytical Chemistry, 63, 970-970 (1991)
C. Behringer
Analytica Chimica Acta, 233, 41-41 (1990)