Principaux documents
21497-U
Seringue Hamilton®, série 800, aiguille soudée
810N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Description
Microliter
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 84858
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 810N (cemented needle)
Description générale
  • Mêmes performances de qualité que la série 700, avec des avantages supplémentaires
  • Long fourreau métallique amovible et facile à réparer
  • Axe du piston résistant à la courbure
  • Précision de ± 1 % du volume total
  • Limite de température: 50 °C pour les aiguilles scellées, 115 °C pour les aiguilles amovibles
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable