Principaux documents
20797
Seringue Hamilton®, série 800, aiguille amovible
801RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
1 EA
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
133,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Caractéristiques
removable needle RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 84853
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.