Principaux documents
21327-U
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
new
volume 5-10 μL, ASRN, needle size 23s ga (cone tip), needle L × O.D. 43 mm × 0.64 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip stainless steel (point style 1)
Taille de l'aiguille
23s ga (cone tip)
Caractéristiques
point style 1
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7786-01
Aiguille, L × D.E.
43 mm × 0.64 mm
Volume
5-10 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 5-10 μL ASRN syringes
for use with Hamilton 75ASRN, 175ASRN, 701ASRN, 1701ASRN
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable