21111
Calcium chloride hexahydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Calcii chloridum hexahydricum
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Forme
solid
Pf
30 °C
Solubilité
H2O: soluble 219.1 g/L at 20 °C
Densité
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable