Principaux documents
21000-U
Seringue Hamilton®, série 1000 GASTIGHT®, PTFE Luer-Lok
1010TLL, PTFE Luer lock, volume 10 mL, needle size (not included)
Synonyme(s) :
Hamilton 1000 Series PTFE Luer Lock Syringe
1 EA
124,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
124,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE Luer lock
Taille de l'aiguille
(not included)
Caractéristiques
label without slots
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81620
L de l'aiguille
, n/a
Volume
10 mL
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable